重要文件
336939
Sigma-Aldrich
三烯丙膦
95%
同義詞:
三烯丙基膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH2=CHCH2)3P
CAS號碼:
分子量::
154.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CCP(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI 密鑰
GNFABDZKXNKQKN-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst in Negishi phosphine ligand-containing palladium-catalyzed cross-coupling reactions
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)