重要文件
336386
Sigma-Aldrich
反-3-呋喃丙烯酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6O3
CAS號碼:
分子量::
138.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
155-158 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1ccoc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
InChI 密鑰
JHAPZUDWRRBZHZ-OWOJBTEDSA-N
應用
采用反式-3-呋喃丙烯酸免疫分析法检测小鼠血清中顺式尿刊酸的含量。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A M Moodycliffe et al.
Immunology, 79(4), 667-672 (1993-08-01)
Cis-urocanic acid (cis-UCA), which is formed from the naturally occurring trans-isomer on ultraviolet (UV) irradiation, has been suggested as a photoreceptor for and mediator of the suppressive effects of UV irradiation on systemic immune responses. Trans-UCA is located predominantly in