重要文件
336351
Sigma-Aldrich
碳化锆(IV)
powder, 10 μm, 99%
同義詞:
Zirconium monocarbide, Zirconium monocarbide (ZrC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ZrC
CAS號碼:
分子量::
103.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
cubic phase
化驗
99%
形狀
powder
粒徑
10 μm
密度
6.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[C-]#[Zr+]
InChI
1S/C.Zr/q-1;+1
InChI 密鑰
MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)