重要文件
335177
Sigma-Aldrich
乙酸-2-甲氧基苯酯
98%
同義詞:
O-乙酰愈创木酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CO2C6H4OCH3
CAS號碼:
分子量::
166.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)