Key Documents
334235
Sigma-Aldrich
(3S-顺)-(+)-四氢-3-异丙基-7a-甲基吡咯并[2,1-b]噁唑-5(6H)-酮
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H17NO2
CAS號碼:
分子量::
183.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
liquid
光學活性
[α]27/D +90°, c = 2.8 in ethanol
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)CCC(=O)N12
InChI
1S/C10H17NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
NUUDVADIQSLTCN-PSASIEDQSA-N
應用
像这样的手性双环内酰胺类化合物是不对称合成许多天然和非天然产物的有用模板。已在以下反应中实现了高水平的不对称诱导:环加成、烷基化、共轭加成、成环、以及双羟基化。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Brengel, G.P. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3230-3230 (1996)
Munchhoff, M.J. Meters, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7086-7086 (1995)
Romo, D. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 47, 9503-9503 (1991)
Andres, C.J. et al.
Tetrahedron Letters, 60, 3189-3189 (1995)
A Rapid and Efficient Approach to Chiral, Nonracemic Aza Sugars from Nonsugars. A Formal Synthesis of 1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-lyxitol.
A. I. Meyers et al.
The Journal of organic chemistry, 61(8), 2586-2587 (1996-04-19)