333441
1 of 10
Sigma-Aldrich
196894
4-(三氟甲基)苯甲酸
224944
4-(三氟甲基)苯甲醛
471283
三乙基胺
F4602
对氟苯甲醚
233188
4′-(三氟甲基)乙酰苯
C89803
4-氰基苯甲酸
D102202
1,4-二氟苯
488712
(三氟甲基)三甲基硅烷
557161
双(4-氯苯基)二硫化物
I7608
对碘苯甲醚
100
99%
liquid
n20/D 1.451 (lit.)
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
13-14 °C (lit.)
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
esterfluoro
COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
合成砌块_氟化合成砌块_有机合成砌块-默克生命科学
有机合成砌块_催化剂_化学试剂-默克生命科学
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
179.6 °F - closed cup
82 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 3
196681
4-(三氟甲基)苯甲腈
185124
对酞酸二甲酯
483877
5-(三氟甲基)二苯并噻吩三氟甲磺酸盐