重要文件
332259
Sigma-Aldrich
反-β-甲基肉桂酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
190.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
142-144 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES 字串
[H]\C(C(=O)OCC)=C(\C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3/b10-9+
InChI 密鑰
BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
應用
Ethyl trans-β-methylcinnamate was used in diastereoselective synthesis of ethyl (E)-3-methyl-3-phenylglycidate (strawberry flavoring agent).[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Diastereoselective Synthesis of a Strawberry Flavoring Agent by Epoxidation of Ethyl trand-beta-Methylcinnamate.
Gayle JP, et al.
Journal of Chemical Education, 79(1), 96-96 (2002)