重要文件
332011
Sigma-Aldrich
4-乙酰基-4-苯基哌啶 盐酸盐
98%
同義詞:
1-(4-Phenyl-4-piperidinyl)-ethanone hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H17NO · HCl
CAS號碼:
分子量::
239.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
232-234 °C (lit.)
溶解度
water: soluble(lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CC(=O)C1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c1-11(15)13(7-9-14-10-8-13)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,14H,7-10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride generates acetylperoxyl radical via laser flash photolysis in the presence of oxygen.[1]
應用
Reactant for synthesis of neurotransmitter transport inhibitors with activity at dopamine receptor sites
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Laser flash photolysis of new water-soluble peroxyl radical precursor.
El-Agamey A.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 203(1), 13-17 (2009)