重要文件
330256
Sigma-Aldrich
4′-羟基-3′-硝基苯乙酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H3(NO2)COCH3
CAS號碼:
分子量::
181.15
Beilstein:
1959078
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
132-135 °C (lit.)
官能基
ketone
nitro
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI 密鑰
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)