Key Documents
329754
Sigma-Aldrich
2,2′-联苯二甲醇
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(-C6H4CH2OH)2
CAS號碼:
分子量::
214.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
solid
mp
110-111 °C (lit.)
SMILES 字串
OCc1ccccc1-c2ccccc2CO
InChI
1S/C14H14O2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,15-16H,9-10H2
InChI 密鑰
UIMJANTUJQGSEX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3