重要文件
329150
Sigma-Aldrich
3-氯-2,6-二乙基苯胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H2(C2H5)2NH2
CAS號碼:
分子量::
183.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.56 (lit.)
bp
137-139 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1ccc(Cl)c(CC)c1N
InChI
1S/C10H14ClN/c1-3-7-5-6-9(11)8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
InChI 密鑰
VDJBIPLKIGSVRG-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Chloro-2,6-diethylaniline may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)