重要文件
324639
Sigma-Aldrich
1,2-双(二甲氨基)二甲硅基]乙烷
96%
同義詞:
1,1′-亚乙基双(N,N,1,1-四甲基硅烷胺), 1,4-双(二甲氨基)-1,1,4,4-四甲基-1,4-二硅杂丁烷, 2,5-双(二甲氨基)-2,5-二甲基-2,5-二硅杂己烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-CH2Si(CH3)2N(CH3)2]2
CAS號碼:
分子量::
232.51
Beilstein:
4366167
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
101-103 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)[Si](C)(C)CC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C10H28N2Si2/c1-11(2)13(5,6)9-10-14(7,8)12(3)4/h9-10H2,1-8H3
InChI 密鑰
MRAAXSSHMOFDJR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)