重要文件
324604
Sigma-Aldrich
氯甲基苯砜
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5SO2CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
190.65
Beilstein:
2046644
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
mp
51-53 °C (lit.)
官能基
chloro
sulfone
SMILES 字串
ClCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI 密鑰
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)