重要文件
323462
Sigma-Aldrich
四溴铂(II)酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2PtBr4
CAS號碼:
分子量::
592.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
SMILES 字串
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)Br
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)