Key Documents
323357
Sigma-Aldrich
μ-氧代双[五氯钌(IV)酸]钾 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K4[(RuCl5)2O] · xH2O
CAS號碼:
分子量::
729.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
powder
SMILES 字串
O.[K+].[K+].[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)O[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)