Merck
全部照片(3)
重要文件
323276
Sigma-Aldrich
N-(苄氧羰基)羟基胺
99%
同義詞:
N-Z-羟胺, N-羟基氨基甲酸苄酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OCONHOH
CAS號碼:
分子量::
167.16
Beilstein:
1074034
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
solid
mp
65-70 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES 字串
ONC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Danuta Gillner et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(22), 6350-6352 (2009-10-14)
The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase (DapE) is a critical bacterial enzyme for the construction of the bacterial cell wall. A screen biased toward compounds containing zinc-binding groups (ZBG's) including thiols, carboxylic acids, boronic acids, phosphonates and hydroxamates has delivered a