重要文件
318213
Sigma-Aldrich
脱水山梨醇单月桂酸酯
同義詞:
Span® 20
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H34O6
CAS號碼:
分子量::
346.46
Beilstein:
8355657
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
8
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
InChI 密鑰
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Span is a registered trademark of Croda International PLC
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)