重要文件
310603
Sigma-Aldrich
二氢-2,2,5,5-四甲基-3(2H)-呋喃酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14O2
CAS號碼:
分子量::
142.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42-43 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
SMILES 字串
CC1(C)CC(=O)C(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5-6(9)8(3,4)10-7/h5H2,1-4H3
InChI 密鑰
HWFLEGUPVIFSJN-UHFFFAOYSA-N
應用
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone may be used in chemical synthesis.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)