Merck
全部照片(3)
重要文件
310476
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-5-氧代-2-四氢呋喃羧酸
98%
同義詞:
(R)-γ-羧基-γ-丁内酯, (R)-5-氧代四氢-2-呋喃羧酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H6O4
CAS號碼:
分子量::
130.10
Beilstein:
1424499
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −14°, c = 5 in methanol
光學純度
ee: 97% (GLC)
bp
165-167 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES 字串
OC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI 密鑰
QVADRSWDTZDDGR-GSVOUGTGSA-N
一般說明
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid belongs to the class of furans, considered as heterocyclic building blocks. It is used as an HPLC derivatization reagent for UV/Vis detection.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Shinji K Strain et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 33(17), 1401-1409 (2019-05-31)
2-Hydroxyglutarate (2-hg) exists as enantiomers and can readily undergo cyclization to its lactone. Gas chromatography/electron ionization mass spectrometry (GC/EI-MS) has been used to separate 2-hg enantiomers in bodily fluids but the assay cannot simultaneously measure cyclic and acylic 2-hg enantiomers.