文件
309788
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-吡咯烷酮-5-羧酸乙酯
98%
同義詞:
(R)-5-氧脯氨酸乙酯, 5-氧代-D-脯氨酸乙酯, D-5-氧代-2-吡咯烷羧酸乙酯, D-焦谷氨酸乙酯, 焦谷氨酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H11NO3
CAS號碼:
分子量::
157.17
Beilstein:
82622
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]/D −4.0±1°, c = 10 in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
176 °C/12 mmHg (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3