重要文件
309591
Sigma-Aldrich
特戊酸钠 水合物
99%
同義詞:
三甲基乙酸 钠盐 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CCO2Na · xH2O
CAS號碼:
分子量::
124.11 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
OXKVPNMBQUHJHF-UHFFFAOYSA-M
應用
三甲基乙酸钠水合物可用于化学合成研究。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)