文件
309265
Sigma-Aldrich
甲苯-3,4-二硫醇锌盐- 水合物
同義詞:
二硫酚锌
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(S-)2Zn · xH2O
CAS號碼:
分子量::
219.64 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
SMILES 字串
O.Cc1ccc2S[Zn]Sc2c1
InChI
1S/C7H8S2.H2O.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4,8-9H,1H3;1H2;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
JVMYWYSIGAXSQY-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3