重要文件
309095
Sigma-Aldrich
硼酸铵 四水合物
99%
同義詞:
Ammonium tetraborate 四水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS號碼:
分子量::
263.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
化驗
99%
SMILES 字串
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI 密鑰
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)