重要文件
308781
Sigma-Aldrich
N , N -二甲基甲酰胺-d 7
99.5 atom % D
同義詞:
DMF-d7, 二甲基甲酰胺(氘代)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
DCON(CD3)2
CAS號碼:
分子量::
80.14
Beilstein:
1908468
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
同位素純度
99.5 atom % D
包裝
pk of 5 × 0.5 mL
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)