重要文件
307777
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-吡咯烷酮-5-羧酸乙酯
98%
同義詞:
(S)-5-氧脯氨酸乙酯, L-焦谷氨酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H11NO3
CAS號碼:
分子量::
157.17
Beilstein:
82621
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
光學活性
[α]19/D +3.3°, c = 10 in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
176 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)