文件
305758
Sigma-Aldrich
(2R)-(-)-2-甲基-4-硝基苯甲酸缩水甘油酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H11NO5
CAS號碼:
分子量::
237.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]19/D −5.9°, c = 2.4 in chloroform
mp
87-89 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@]2(COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)CO2
InChI
1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
PUBTVFBOTFDPTA-NSHDSACASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3