重要文件
305545
Sigma-Aldrich
N-异丙基-1,3-丙二胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHNH(CH2)3NH2
CAS號碼:
分子量::
116.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)NCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6,8H,3-5,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
KFDIDIIKNMZLRZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Formation constant of complexes of copper, nickel, cobalt and zinc ions with N-isopropyl-1,3-propanediamine was evaluated.[1]
應用
N-Isopropyl-1,3-propanediamine was used in preparation of cyclic urea.[2]
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Equilibrium Constants for the Formation of Complexes between Metal Ions and Polyamines1, 2.
Hares GB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1816-1818 (1956)
The Preparation of Polymeric and Cyclic Urethans and Ureas from Ethylene Carbonate and Amines.
Dyer E and Scott H.
Journal of the American Chemical Society, 79(3), 672-675 (1957)
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x