重要文件
305111
Sigma-Aldrich
1-(2-溴乙氧基)-4-氯苯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4OCH2CH2Br
CAS號碼:
分子量::
235.51
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
bp
165-170 °C/22 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Clc1ccc(OCCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Gregory J Baker et al.
Cell systems, 11(3), 272-285 (2020-09-09)
Accurately profiling systemic immune responses to cancer initiation and progression is necessary for understanding tumor surveillance and, ultimately, improving therapy. Here, we describe the SYLARAS software tool (systemic lymphoid architecture response assessment) and a dataset collected with SYLARAS that describes