重要文件
304115
Sigma-Aldrich
3-氨基-3-乙氧基丙烯酸乙酯 盐酸盐
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2OC(NH2)=CHCO2CH2CH3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
195.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
95%
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
mp
103-105 °C (lit.)
官能基
amine
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CCO\C(N)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/b6-5+;
InChI 密鑰
JYGHNNMPKVPTKF-IPZCTEOASA-N
應用
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)