重要文件
302201
Sigma-Aldrich
4-(二甲氨基)-1,2,2,6,6-五甲基哌啶
99%
同義詞:
N,N,1,2,2,6,6-Heptamethyl-4-piperidinamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
solid
mp
32-34 °C (lit.)
溶解度
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
官能基
amine
SMILES 字串
CN(C)C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1
InChI
1S/C12H26N2/c1-11(2)8-10(13(5)6)9-12(3,4)14(11)7/h10H,8-9H2,1-7H3
InChI 密鑰
VEBFUHQIQCLTJD-UHFFFAOYSA-N
應用
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine was used as reactant for consecutive SNAr-dequaternization reactions of heteroaromatic chlorides with tertiary amines[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Selectivity in the Consecutive SNAr-Dequaternization Reactions of Heteroaromatic Chlorides with Tertiary Amines under High Pressure.
K. Matsumoto, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 8, 1283-1286 (1991)