重要文件
299987
Sigma-Aldrich
芴-4-羧酸
technical grade, 90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H10O2
CAS號碼:
分子量::
210.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
化驗
90%
mp
179-182 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc2Cc3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)13(10)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
The structures of two phases of fluorene-4-carboxylic acid from room-temperature growths were studied.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 6), 1482-1486 (1996-06-15)
The structures of two phases of fluorene-4-carboxylic acid, C14H10O2, from room-temperature growths have been determined. In the alpha phase, O-H...O hydrogen bonding occurs via cyclic dimers about a center of symmetry; in the beta phase, cyclic dimers with O-H...O hydrogen