文件
298573
Sigma-Aldrich
4-二甲氨基-2,2,6,6-四甲基哌啶
96%
同義詞:
N,N,2,2,6,6-Hexamethyl-4-piperidinamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H24N2
CAS號碼:
分子量::
184.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.4641 (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H24N2/c1-10(2)7-9(13(5)6)8-11(3,4)12-10/h9,12H,7-8H2,1-6H3
InChI 密鑰
LRAJIZNKBMCWJE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
應用
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine may be used in chemical synthesis.
Reactant for:
Self-aggregation of supramolecules of nitroxides
Synthesis of unsymmetrical spin-labeled bolaamphiphiles
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup