重要文件
296473
Sigma-Aldrich
氯二甲基乙基硅烷
97%
同義詞:
氯(乙基)二甲基硅烷, 二甲基乙基氯硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5Si(CH3)2Cl
CAS號碼:
分子量::
122.67
Beilstein:
1731192
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
89.2 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
AVDUEHWPPXIAEB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
17.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-8 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)