化驗
≥98%
包含
0.1% triethanolamine as stabilizer
SMILES 字串
COC=C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
气阀瓶包装
推薦產品
推荐使用不锈钢控制阀 Z146951 或不锈钢调节器 Z148504 和 Z148512 中的任意一种。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-76.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-60 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves