重要文件
29521
Sigma-Aldrich
(S)-(6,6′-二甲氧基联苯-2,2′-二基)二[双(4-甲基苯基)膦]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
同義詞:
(S)-2,2′-双(二-对甲苯基膦)-6,6′-二甲氧基-1,1′-联苯, (S)-p-Tol-MeOBIPHEP, SL-A102-2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C42H40O2P2
CAS號碼:
分子量::
638.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
COc1cccc(P(c2ccc(C)cc2)c3ccc(C)cc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccc(C)cc5)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C42H40O2P2/c1-29-13-21-33(22-14-29)45(34-23-15-30(2)16-24-34)39-11-7-9-37(43-5)41(39)42-38(44-6)10-8-12-40(42)46(35-25-17-31(3)18-26-35)36-27-19-32(4)20-28-36/h7-28H,1-6H3
InChI 密鑰
DTMVLPFJTUJZAY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)