重要文件
294934
Sigma-Aldrich
碳酸二丙酯
99%
同義詞:
Di-n-propyl carbonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2CH2O)2CO
CAS號碼:
分子量::
146.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carbonate
SMILES 字串
CCCOC(=O)OCCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VUPKGFBOKBGHFZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Thermal decomposition of dipropyl carbonate at 300-400°C yields carbon dioxide, alkene and alcohol[1]. Dipropyl carbonate reacts with hydrous titanium dioxide (TiO2 ·nH2O, n=0.15-1.23) at 453-573K to yield titanium tetraalkoxides [Ti(OPrn)4][2]. N435-catalyzed transesterification of diethyl carbonate with dipropyl carbonate to form ethyl propyl carbonate has been reported[3].
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
131.0 °F - closed cup
閃點(°C)
55 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of titanium tetraalkoxides from hydrous titanium dioxideand dialkyl carbonates.
Suzuki E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 7(10), 2049-2051 (1997)
The thermal decomposition of simple carbonate esters.
Cross JTD, et al.
Australian Journal of Chemistry, 29(7), 1477-1481 (1976)
Controlled lipase-catalyzed synthesis of poly (hexamethylene carbonate).
Jiang Z, et al.
Macromolecules, 40(22), 7934-7943 (2007)