Merck
全部照片(3)
重要文件
292559
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxytoluene
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS號碼:
分子量::
152.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
110-120 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
COc1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
OSNMRWURXNWCGA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)