重要文件
290149
Sigma-Aldrich
2,4-双(三氟甲基)苄基溴
95%
同義詞:
2,4-双(三氟甲基)溴苄
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3)2C6H3CH2Br
CAS號碼:
分子量::
307.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
密度
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-2-6(8(11,12)13)3-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
應用
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)