Key Documents
287091
Supelco
吡哆胺 二盐酸盐
同義詞:
4-(氨甲基)-5-羟基-6-甲基-3-羟甲基吡啶 二盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12N2O2 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
241.11
Beilstein:
3632748
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
雜質
may contain ≤10% water
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)