Key Documents
283495
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氟甲苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(Br)F
CAS號碼:
分子量::
189.02
Beilstein:
2242693
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
密度
1.486 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Cc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
VXKYOKPNAXNAFU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
5-Bromo-2-fluorotoluene has been used in the preparation of:
  • 5-bromo-2-fluorobenzyl bromide via N-bromosuccinimide (NBS) bromination, required for the synthesis of crown bromofluorobenzene
  • 3-(4-fuoro-3-methylphenyl)acrylamide
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Facilitated catecholamine transport through bulk and polymer-supported liquid membranes.
Paugam M-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(41), 9820-9825 (1996)
Synthesis of 3-arylpropylamine derivatives from aryl halides using Heck reaction.
Baek GH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 20(2), 233-233 (1999)