重要文件
283207
Sigma-Aldrich
双(单过氧邻苯二甲酸)镁 六水合物
greener alternative
80%, technical grade
同義詞:
MMPP
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(HO2CC6H4CO3)2Mg·6H2O
分子量::
494.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
品質等級
化驗
80%
反應適用性
reagent type: oxidant
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
93 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydroperoxide
環保替代類別
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。MMPP产品是广泛使用的MCPBA氧化剂的替代品,因为它便宜、固态下稳定、操作更安全、更容易使用,符合“设计安全无毒化学品”原则。有关详细信息,请参阅以下文章。
双(单过氧邻苯二甲酸)镁六水合物是一种温和、高效的氧化剂,用于合成硒砜
双(单过氧邻苯二甲酸)镁六水合物(MMPP)
采用双(单过氧邻苯二甲酸)镁六水合物可以进行不饱和类固醇的高效环氧化
應用
一种更安全、环保的氧化剂,适合作为过氧羧酸的替代物,并且能够进行多种类型的氧化反应。
使用单过苯甲酸镁进行的氧化反应:与间氯过氧苯甲酸类似
试剂:
  • 三氟甲磺酸铋催化的反式-双轴羟基化反应
  • 温和条件下的氧化反应
  • 不饱和类固醇的环氧化
  • 抗癌药物环 B 含氧甾体的合成
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Wasserman, H. H. et al
Tetrahedron Letters, 43, 3351-3351 (2002)
Heaney, H.; Newbold, A. J.
Tetrahedron Letters, 42, 6607-6607 (2001)
Ming-Yi Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 69(8), 2884-2887 (2004-04-13)
A protocol that uses moist magnesium monoperoxyphthalate (MMPP) as an oxidant under microwave irradiation rapidly yields a variety of glycosyl sulfoxides from corresponding sulfides in high yields with high selectivity.
Broughan, P. et al
Synthesis, 1015-1015 (1987)
Chan-Woo Park et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 27(7), 1359-1366 (2017-05-18)
(
文章
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis