化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
密度
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[SiH](C)CC
InChI
1S/C5H14Si/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
UUTZEAQZDHSEAL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup