重要文件
28217
Sigma-Aldrich
DL-高苯丙氨酸
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(±)-3-氨基-4-苯基丁酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13NO2
CAS號碼:
分子量::
179.22
Beilstein:
2938025
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
OFVBLKINTLPEGH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)