重要文件
277754
Sigma-Aldrich
(+)-(R)-2-氯丙酸甲酯
98%
同義詞:
(R)-(+)-2-氯丙酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(Cl)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
122.55
Beilstein:
1720590
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +26°, neat
光學純度
ee: 95% (GLC)
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
密度
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m1/s1
InChI 密鑰
JLEJCNOTNLZCHQ-GSVOUGTGSA-N
應用
手性原料
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)