重要文件
276162
Sigma-Aldrich
1,3-二溴-1-丙烯(顺反异构体混合物)
98%
同義詞:
1,3-Dibromo-2-propene, 1,3-Dibromopropene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCH2CH=CHBr
CAS號碼:
分子量::
199.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.5573 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
密度
2 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrC\C=C\Br
InChI
1S/C3H4Br2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
InChI 密鑰
JWQMKMSVOYQICF-OWOJBTEDSA-N
應用
合成结构单元[1]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mechanism of Nucleophilic Attack on 1-and 2-Bromo (p-allyl) palladium Complexes1.
Organ MG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(36), 9283-9290 (1998)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)