重要文件
275530
Sigma-Aldrich
2-嘧啶硫代乙酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2O2S
CAS號碼:
分子量::
170.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
powder
mp
204 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
thioether
SMILES 字串
OC(=O)CSc1ncccn1
InChI
1S/C6H6N2O2S/c9-5(10)4-11-6-7-2-1-3-8-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-N
應用
(2-Pyrimidylthio)acetic acid was used in the synthesis of diorganotin(IV)-oxo-carboxylates by reacting with diorganotin(IV) oxide[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Syntheses, spectroscopic characterizations and crystal structures of diorganotin (IV)-oxo-carboxylates with 2-pyrazinecarboxylic acid or (2-pyrimidylthio) acetic acid.
Journal of Coordination Chemistry, 59(12), 1335-1347 (2006)