重要文件
275174
Sigma-Aldrich
1-(2-乙氧基苯基)哌嗪 单盐酸盐
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18N2O · HCl
CAS號碼:
分子量::
242.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
207-209 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CCOc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
OPDWQXGKXOCCDT-UHFFFAOYSA-N
應用
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)