重要文件
273457
Sigma-Aldrich
N-脒基脲 硫酸盐 水合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[H2NC(=NH)NHCONH2]2·H2SO4 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
151.13 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
199 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
O.OS(O)(=O)=O.NC(=N)NC(N)=O.NC(=N)NC(N)=O
InChI
1S/2C2H6N4O.H2O4S.H2O/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4;/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4);1H2
InChI 密鑰
DZDHHDIWWOAIGP-UHFFFAOYSA-N
應用
N-Guanylurea sulfate salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Baptiste A J Poursat et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109414-109414 (2019-07-14)
Metformin (MET) is a pharmaceutical product mostly biotransformed in the environment to a transformation product, guanylurea (GUA). In ready biodegradability tests (RBTs), however, contrasting results have been observed for metformin. The objective of this study was to measure the biodegradation