重要文件
273384
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氯乙酰亚胺酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CCl3C(=NH)OC2H5
CAS號碼:
分子量::
190.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
74-75 °C/39 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl3NO/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h8H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JOSSZRPXOBWRQT-UHFFFAOYSA-N
應用
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)