重要文件
273155
Sigma-Aldrich
二丙酮腙
98%
同義詞:
1,1,4,4-四甲基-2,3-氮杂丁基-1,3-二烯, 2-丙酮-2-(1-甲基亚乙基)腙, 丙酮咔嗪, 乙酰嗪, 二甲基哒嗪
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C=NN=C(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
112.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.02
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
133 °C/763 mmHg (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
C\C(C)=N/N=C(/C)C
InChI
1S/C6H12N2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
PFLUPZGCTVGDLV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Reactions of methyl-substituted titanocene?bis(trimethylsilyl)acetylene complexes with acetone azine: crystal structures of (η5:η1-C5HMe3CH2CMe2NH)2Ti and (C5Me5)2Ti(NCMe2)
Rep M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 597(1), 146-156 (2000)